Merck
ENA024294512
Enamine
ethyl 5-(2-chloropropanoyl)-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
257.72
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 5-(2-chloropropanoyl)-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H16ClNO3/c1-5-17-12(16)9-6(2)10(14-8(9)4)11(15)7(3)13/h7,14H,5H2,1-4H3
Clave InChI
JVNGIXTYBDQIED-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08472
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08472
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)