Merck
ENA024293880
Enamine
N-[(3-chloro-4,5-dimethoxyphenyl)methylidene]hydroxylamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
215.64
Iupac Name
3-chloro-4,5-dimethoxybenzaldehyde oxime
Inchi Code
1S/C9H10ClNO3/c1-13-8-4-6(5-11-12)3-7(10)9(8)14-2/h3-4H,5H2,1-2H3
Clave InChI
GAGZDRVHZAAMRL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07840
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07840
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)