ENA024293748
Enamine
2-[(2,5-dioxo-1-phenylpyrrolidin-3-yl)sulfanyl]acetic acid
About This Item
mp
154-155
Iupac Name
[(2,5-dioxo-1-phenyl-3-pyrrolidinyl)sulfanyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C12H11NO4S/c14-10-6-9(18-7-11(15)16)12(17)13(10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,15,16)
Clave InChI
YTNPLWOAHMUJEA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07708
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)