Merck
ENA018110639
Enamine
2-(2-bromo-6-ethoxy-4-formylphenoxy)acetamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
302.12
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(2-bromo-6-ethoxy-4-formylphenoxy)acetamide
Inchi Code
1S/C11H12BrNO4/c1-2-16-9-4-7(5-14)3-8(12)11(9)17-6-10(13)15/h3-5H,2,6H2,1H3,(H2,13,15)
Clave InChI
HPGNIWDIBHPWNQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07666
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07666
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)