ENA018110416
Enamine
12-chloro-10-[(phenylsulfanyl)methyl]-7-thia-9,11-diazatricyclo[6.4.0.0,2,6]dodeca-1(12),2(6),8,10-tetraene
About This Item
Iupac Name
4-chloro-2-[(phenylsulfanyl)methyl]-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C16H13ClN2S2/c17-15-14-11-7-4-8-12(11)21-16(14)19-13(18-15)9-20-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6H,4,7-9H2
InChI key
UPRZPOVQILLEAF-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07397
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)