Merck
ENA018109658
Enamine
2-hydrazinyl-4,6,8-trimethylquinoline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
201.27
MDL number:
Iupac Name
(2Z)-4,6,8-trimethyl-2(1H)-quinolinone hydrazone
Inchi Code
1S/C12H15N3/c1-7-4-9(3)12-10(5-7)8(2)6-11(14-12)15-13/h4-6H,13H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI key
VXQHWTFBYYYFGJ-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
91
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06538
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06538
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)