Merck
ENA018108444
Enamine
methyl 2-(4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-3-yl)acetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
218.21
Número MDL:
mp
150-152
Iupac Name
methyl (4-oxo-3(4H)-quinazolinyl)acetate
Inchi Code
1S/C11H10N2O3/c1-16-10(14)6-13-7-12-9-5-3-2-4-8(9)11(13)15/h2-5,7H,6H2,1H3
Clave InChI
QKUMWDDGSYLSBF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05127
Melting Point
150-152
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05127
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)