Merck
ENA018107793
Enamine
3-[4-(4-methoxyphenyl)-3-oxo-3,4-dihydroquinoxalin-2-yl]propanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
324.34
Número MDL:
Iupac Name
3-[4-(4-methoxyphenyl)-3-oxo-3,4-dihydro-2-quinoxalinyl]propanoic acid
Inchi Code
1S/C18H16N2O4/c1-24-13-8-6-12(7-9-13)20-16-5-3-2-4-14(16)19-15(18(20)23)10-11-17(21)22/h2-10,19H,11H2,1H3,(H,21,22)
Clave InChI
UAWHTDTXPFNEOP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04370
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04370
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)