Merck
ENA018107414
Enamine
4-carbamoyl-2-[(4-fluorophenyl)formamido]butanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
268.24
MDL number:
Iupac Name
N~2~-(4-fluorobenzoyl)glutamine
Inchi Code
1S/C12H13FN2O4/c13-8-3-1-7(2-4-8)11(17)15-9(12(18)19)5-6-10(14)16/h1-4,9H,5-6H2,(H2,14,16)(H,15,17)(H,18,19)
InChI key
KCUJDSOLGULFAG-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03945
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03945
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)