Merck
ENA018107182
Enamine
4-({2,2-dioxo-2lambda6-thia-3-azatricyclo[6.3.1.0,4,12]dodeca-1(11),4(12),5,7,9-pentaen-3-yl}methyl)benzohydrazide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
353.4
Número MDL:
Iupac Name
4-[(1,1-dioxido-2H-naphtho[1,8-cd]isothiazol-2-yl)methyl]benzohydrazide
Inchi Code
1S/C18H15N3O3S/c19-20-18(22)14-9-7-12(8-10-14)11-21-15-5-1-3-13-4-2-6-16(17(13)15)25(21,23)24/h1-10H,11,19H2,(H,20,22)
Clave InChI
ZAQRAQVNCROGOL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03677
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03677
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)