Merck
ENA018105883
Enamine
4-amino-N-(4-methoxyphenyl)benzene-1-sulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
278.33
Número MDL:
mp
193-194
Iupac Name
4-amino-N-(4-methoxyphenyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C13H14N2O3S/c1-18-12-6-4-11(5-7-12)15-19(16,17)13-8-2-10(14)3-9-13/h2-9,15H,14H2,1H3
Clave InChI
PKCILPHWDZXVQT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-02202
Melting Point
193-194
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-02202
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)