ENA018105878
Enamine
4-amino-N-(3-chlorophenyl)benzene-1-sulfonamide
About This Item
mp
135-137
Iupac Name
4-amino-N-(3-chlorophenyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C12H11ClN2O2S/c13-9-2-1-3-11(8-9)15-18(16,17)12-6-4-10(14)5-7-12/h1-8,15H,14H2
Clave InChI
ZVOMLEQGMOLOEM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-02196
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)