Merck
ENA018105543
Enamine
2-chloro-N-[2-chloro-5-(piperidine-1-sulfonyl)phenyl]acetamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
351.25
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
134-135
Iupac Name
2-chloro-N-[2-chloro-5-(1-piperidinylsulfonyl)phenyl]acetamide
Inchi Code
1S/C13H16Cl2N2O3S/c14-9-13(18)16-12-8-10(4-5-11(12)15)21(19,20)17-6-2-1-3-7-17/h4-5,8H,1-3,6-7,9H2,(H,16,18)
Clave InChI
GDJSMJJAGQWDKW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01627
Melting Point
134-135
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01627
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)