Merck
ENA018105221
Enamine
5-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]furan-2-carbaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
274.63
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-furaldehyde
Inchi Code
1S/C12H6ClF3O2/c13-10-3-1-7(5-9(10)12(14,15)16)11-4-2-8(6-17)18-11/h1-6H
Clave InChI
ONQGWRANUXCWOH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01176
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01176
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)