Merck
ENA018105186
Enamine
2-chloro-N-(3-formylphenyl)benzamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
259.69
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-chloro-N-(3-formylphenyl)benzamide
Inchi Code
1S/C14H10ClNO2/c15-13-7-2-1-6-12(13)14(18)16-11-5-3-4-10(8-11)9-17/h1-9H,(H,16,18)
InChI key
GAKQNQAYVNFMJN-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01141
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01141
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)