ENA018104277
Enamine
3-[4-(acetyloxy)phenyl]benzoic acid
About This Item
Iupac Name
4'-(acetyloxy)[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H12O4/c1-10(16)19-14-7-5-11(6-8-14)12-3-2-4-13(9-12)15(17)18/h2-9H,1H3,(H,17,18)
Clave InChI
ZUGFBMFSKBFSOA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00181
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)