Documentos clave
CO1H9538BCC1
CombiPhos Catalysts Inc
6-bromo-5-propylpyridin-3-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
215.09
Iupac Name
6-bromo-5-propylpyridin-3-amine
Inchi Code
1S/C8H11BrN2/c1-2-3-6-4-7(10)5-11-8(6)9/h4-5H,2-3,10H2,1H3
Clave InChI
CTFJMFHKJJUHER-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)