Documentos clave
CO1H9538BA91
CombiPhos Catalysts Inc
3-bromo-5-(oxetan-3-yloxy)pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
230.06
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-bromo-5-(3-oxetanyloxy)pyridine
Inchi Code
1S/C8H8BrNO2/c9-6-1-7(3-10-2-6)12-8-4-11-5-8/h1-3,8H,4-5H2
Clave InChI
MBOUWEOKJVZSTK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)