CO1H324A7D4D
CombiPhos Catalysts Inc
2-Chloro-4,6-diisopropylpyrimidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
198.7
Iupac Name
2-chloro-4,6-diisopropylpyrimidine
Inchi Code
1S/C10H15ClN2/c1-6(2)8-5-9(7(3)4)13-10(11)12-8/h5-7H,1-4H3
Clave InChI
JZDNSTZVIHGIPT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)