CO1H324A5D56
CombiPhos Catalysts Inc
5-Fluoro-2-(cyclobutoxy)pyridine-4-boronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
211
Iupac Name
(2-cyclobutoxy-5-fluoropyridin-4-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C9H11BFNO3/c11-8-5-12-9(4-7(8)10(13)14)15-6-2-1-3-6/h4-6,13-14H,1-3H2
Clave InChI
HLIRVXCROPRDMC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)