Merck
COMH95E952DD
Combi-Blocks, Inc.
2-Bromo-6-(piperidin-1-yl)pyrazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
242.12
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-bromo-6-(1-piperidinyl)pyrazine
Inchi Code
1S/C9H12BrN3/c10-8-6-11-7-9(12-8)13-4-2-1-3-5-13/h6-7H,1-5H2
Clave InChI
ZDWFVRMVDWKICQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-2640
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-2640
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)