Merck
COMH93D61F9C
Combi-Blocks, Inc.
9-Phenyl-9h,9'h-2,3'-bicarbazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
408.5
Número MDL:
Iupac Name
9-phenyl-9H,9'H-2,3'-bicarbazole
Inchi Code
1S/C30H20N2/c1-2-8-22(9-3-1)32-29-13-7-5-11-24(29)25-16-14-21(19-30(25)32)20-15-17-28-26(18-20)23-10-4-6-12-27(23)31-28/h1-19,31H
Clave InChI
GNJRHORDMKIWCB-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HE-4788
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HE-4788
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)