Merck
COMH93D5C6B6
Combi-Blocks, Inc.
Disodium DL-malate hydrate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
196.07
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
disodium 2-hydroxysuccinate hydrate
Inchi Code
1S/C4H6O5.2Na.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;;;/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Clave InChI
JHLALIGYBAKQQI-UHFFFAOYSA-L
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-6216
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-6216
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)