COMH93D5BD64
Combi-Blocks, Inc.
3,4-Diacetoxyphenylacetic acid
About This Item
Iupac Name
[3,4-bis(acetyloxy)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C12H12O6/c1-7(13)17-10-4-3-9(6-12(15)16)5-11(10)18-8(2)14/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,15,16)
Clave InChI
VYELVKLTNGETIC-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-2555
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)