Merck
COMH6E40A3DF
Combi-Blocks, Inc.
Sodium 5-methoxy-2-(((4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl)sulfinyl)benzo[d]imidazol-1-ide hydrate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
385.42
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
sodium 5-methoxy-2-((4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl)benzo[d]imidazol-1-ide hydrate
Inchi Code
1S/C17H18N3O3S.Na.H2O/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17;;/h5-8H,9H2,1-4H3;;1H2/q-1;+1;
Clave InChI
RRFCKCAQHRITRG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-4970
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-4970
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)