Merck
COMH42123E80
Combi-Blocks, Inc.
3-Bromo-2-(dimethoxymethyl)benzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
259.1
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-bromo-2-(dimethoxymethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H11BrO3/c1-13-10(14-2)9-7(6-12)4-3-5-8(9)11/h3-6,10H,1-2H3
Clave InChI
VBLKBYLXXZAXIR-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7317
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7317
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)