Merck
COMH4211A372
Combi-Blocks, Inc.
6-bromo-N-cyclopropylpyridine-3-carboxamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
241.09
Número MDL:
Iupac Name
6-bromo-N-cyclopropylnicotinamide
Inchi Code
1S/C9H9BrN2O/c10-8-4-1-6(5-11-8)9(13)12-7-2-3-7/h1,4-5,7H,2-3H2,(H,12,13)
Clave InChI
KFWPVRXYVGDEOR-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-7220
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-7220
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)