Merck
COMH2F649E24
Combi-Blocks, Inc.
1-Bromo-2,7-dimethoxynaphthalene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
267.12
Número MDL:
Iupac Name
1-bromo-2,7-dimethoxynaphthalene
Inchi Code
1S/C12H11BrO2/c1-14-9-5-3-8-4-6-11(15-2)12(13)10(8)7-9/h3-7H,1-2H3
Clave InChI
SJWOLBKUHCXXNM-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7064
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7064
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)