Merck
COMH2F649CF2
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-N-ethyl-2-methylbenzenesulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
278.17
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-N-ethyl-2-methylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H12BrNO2S/c1-3-11-14(12,13)9-5-4-8(10)6-7(9)2/h4-6,11H,3H2,1-2H3
Clave InChI
APFUFSCHUUDBIG-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-4490
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-4490
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)