Merck
COMH0423890E
Combi-Blocks, Inc.
1-Isobutyl-1h-benzimidazole-2-thiol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
206.31
Número MDL:
Iupac Name
1-isobutyl-1H-benzimidazole-2-thiol
Inchi Code
1S/C11H14N2S/c1-8(2)7-13-10-6-4-3-5-9(10)12-11(13)14/h3-6,8H,7H2,1-2H3,(H,12,14)
Clave InChI
PDEPCYZELSULEW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-6306
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-6306
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)