Merck
COMH04237AF9
Combi-Blocks, Inc.
N-[(4-Chlorophenyl)sulfonyl]-n-(3-methylphenyl)glycine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
339.8
Número MDL:
Iupac Name
{[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-3-methylanilino}acetic acid
Inchi Code
1S/C15H14ClNO4S/c1-11-3-2-4-13(9-11)17(10-15(18)19)22(20,21)14-7-5-12(16)6-8-14/h2-9H,10H2,1H3,(H,18,19)
Clave InChI
BNPYWBCWMMSNJC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-2649
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-2649
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)