Merck
COMH04235B7F
Combi-Blocks, Inc.
5-Isopropylindolin-2-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
175.23
MDL number:
Iupac Name
5-isopropyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Inchi Code
1S/C11H13NO/c1-7(2)8-3-4-10-9(5-8)6-11(13)12-10/h3-7,12-13H,1-2H3
InChI key
WRXMPPAKXPXGPB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-4558
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-4558
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)