Merck
COMH039FD3C3
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 1,5-dimethyl-6-oxopyridine-3-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
181.19
Número MDL:
Iupac Name
methyl 1,5-dimethyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-6-4-7(9(12)13-3)5-10(2)8(6)11/h4-5H,1-3H3
Clave InChI
AVGFHYJNWMMPNN-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4391
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4391
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)