COM497527010
Combi-Blocks, Inc.
1-(3-Chloropyridin-2-yl)piperazine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
1-(3-chloro-2-pyridinyl)piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12ClN3.ClH/c10-8-2-1-3-12-9(8)13-6-4-11-5-7-13;/h1-3,11H,4-7H2;1H
InChI key
HCGSEDSIYNTQAV-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-2205
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-2205
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)