Merck
COM490021783
Combi-Blocks, Inc.
1,5-Difluoro-2-methoxy-3-nitrobenzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
189.12
Número MDL:
Iupac Name
1,5-difluoro-2-methoxy-3-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C7H5F2NO3/c1-13-7-5(9)2-4(8)3-6(7)10(11)12/h2-3H,1H3
Clave InChI
JLIOVJNEVORVCL-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-0564
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-0564
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)