Merck
COM448686422
Combi-Blocks, Inc.
D-Lysine, n2-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-n6-[(phenylmethoxy)carbonyl]-, methyl ester
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
394.47
Número MDL:
Iupac Name
methyl (2R)-6-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]hexanoate
Inchi Code
1S/C20H30N2O6/c1-20(2,3)28-19(25)22-16(17(23)26-4)12-8-9-13-21-18(24)27-14-15-10-6-5-7-11-15/h5-7,10-11,16H,8-9,12-14H2,1-4H3,(H,21,24)(H,22,25)/t16-/m1/s1
Clave InChI
PUJVYJATJHQXRX-MRXNPFEDSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YC-1162
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YC-1162
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)