Merck
COM448685916
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 5-(3-chloro-4-methoxyphenyl)pyridine-3-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
277.71
Número MDL:
Iupac Name
methyl 5-(3-chloro-4-methoxyphenyl)nicotinate
Inchi Code
1S/C14H12ClNO3/c1-18-13-4-3-9(6-12(13)15)10-5-11(8-16-7-10)14(17)19-2/h3-8H,1-2H3
Clave InChI
JKDOIIHTLWDUNO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-4694
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-4694
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)