Merck
COM448685369
Combi-Blocks, Inc.
2-Fluoro-5-(thiophen-2-yl)benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
222.24
Número MDL:
Iupac Name
2-fluoro-5-(2-thienyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H7FO2S/c12-9-4-3-7(6-8(9)11(13)14)10-2-1-5-15-10/h1-6H,(H,13,14)
Clave InChI
AJZQGTREOWCZIG-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-8716
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-8716
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)