Merck
COM448684886
Combi-Blocks, Inc.
3-(5-Carboxy-2-fluorophenyl)benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
260.22
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
6-fluoro[1,1'-biphenyl]-3,3'-dicarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H9FO4/c15-12-5-4-10(14(18)19)7-11(12)8-2-1-3-9(6-8)13(16)17/h1-7H,(H,16,17)(H,18,19)
Clave InChI
IEJDNRSWYBPIET-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1265
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1265
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)