Merck
COM448683377
Combi-Blocks, Inc.
2-[(2-Aminophenyl)amino]ethanol hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
188.66
Número MDL:
Iupac Name
2-(2-aminoanilino)ethanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N2O.ClH/c9-7-3-1-2-4-8(7)10-5-6-11;/h1-4,10-11H,5-6,9H2;1H
Clave InChI
QWAKCGWFHCRXBO-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-8591
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-8591
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)