COM448669354
Combi-Blocks, Inc.
N-Isobutyl 2-bromo-6-fluorobenzylamine
About This Item
Iupac Name
N-(2-bromo-6-fluorobenzyl)-2-methyl-1-propanamine
Inchi Code
1S/C11H15BrFN/c1-8(2)6-14-7-9-10(12)4-3-5-11(9)13/h3-5,8,14H,6-7H2,1-2H3
Clave InChI
RZDDUPAGARNBIK-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5163
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)