Merck
COM448669040
Combi-Blocks, Inc.
7-Fluoro-6-methoxy-3H-quinazolin-4-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
194.17
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
7-fluoro-6-methoxy-4(1H)-quinazolinone
Inchi Code
1S/C9H7FN2O2/c1-14-8-2-5-7(3-6(8)10)11-4-12-9(5)13/h2-4H,1H3,(H,11,12,13)
Clave InChI
FKPZPNBUKLAYAF-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-1734
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-1734
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)