COM448668817
Combi-Blocks, Inc.
5-Amino-N-cyclopropylpyridine-2-carboxamide
About This Item
Iupac Name
5-amino-N-cyclopropylpicolinamide
Inchi Code
1S/C9H11N3O/c10-6-1-4-8(11-5-6)9(13)12-7-2-3-7/h1,4-5,7H,2-3,10H2,(H,12,13)
Clave InChI
MQTUMWNZSUIWQI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-1272
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)