Merck
COM448667038
Combi-Blocks, Inc.
1-[4-(2-Methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-3-(naphthalen-1-yloxy)propan-2-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
392.5
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-[4-(2-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]-3-(1-naphthyloxy)-2-propanol
Inchi Code
1S/C24H28N2O3/c1-28-24-11-5-4-10-22(24)26-15-13-25(14-16-26)17-20(27)18-29-23-12-6-8-19-7-2-3-9-21(19)23/h2-12,20,27H,13-18H2,1H3
Inchi Key
HRRBJVNMSRJFHQ-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-6917
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-6917
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)