COM448666062
Combi-Blocks, Inc.
4'-Aminooctanophenone
About This Item
Iupac Name
1-(4-aminophenyl)-1-octanone
Inchi Code
1S/C14H21NO/c1-2-3-4-5-6-7-14(16)12-8-10-13(15)11-9-12/h8-11H,2-7,15H2,1H3
Clave InChI
IMQPGJKTCYTPEI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-5536
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-5536
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)