Merck
COM448664901
Combi-Blocks, Inc.
3-(4-Boc-homopiperazin-1-ylsulfonyl)phenylboronic acid pinacol ester
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
466.41
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-{[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]sulfonyl}-1,4-diazepane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C22H35BN2O6S/c1-20(2,3)29-19(26)24-12-9-13-25(15-14-24)32(27,28)18-11-8-10-17(16-18)23-30-21(4,5)22(6,7)31-23/h8,10-11,16H,9,12-15H2,1-7H3
Clave InChI
QCGPEHGDCGUQPC-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-7241
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-7241
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)