Merck
COM448658335
Combi-Blocks, Inc.
1,2-Dichloro-3,3,3-trifluoropropene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
164.94
Número MDL:
Iupac Name
(1Z)-1,2-dichloro-3,3,3-trifluoro-1-propene
Inchi Code
1S/C3HCl2F3/c4-1-2(5)3(6,7)8/h1H/b2-1-
Clave InChI
ZHJBJVPTRJNNIK-UPHRSURJSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-4949
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-4949
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)