Merck
COM448651630
Combi-Blocks, Inc.
D-Xylonic acid, calcium salt, hydrate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
406.35
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
calcium (2R,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentanoate dihydrate
Inchi Code
1S/2C5H10O6.Ca.2H2O/c2*6-1-2(7)3(8)4(9)5(10)11;;;/h2*2-4,6-9H,1H2,(H,10,11);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*2-,3+,4-;;;/m11.../s1
Clave InChI
GJVSLGNILTVKHT-OZFZDKMDSA-L
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-7834
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-7834
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)