COM448641002
Combi-Blocks, Inc.
2-(4-Fluoro-2,7-dimethyl-1h-indol-3-yl)ethanamine oxalate
About This Item
Iupac Name
2-(4-fluoro-2,7-dimethyl-1H-indol-3-yl)ethanamine oxalate
Inchi Code
1S/C12H15FN2.C2H2O4/c1-7-3-4-10(13)11-9(5-6-14)8(2)15-12(7)11;3-1(4)2(5)6/h3-4,15H,5-6,14H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)
Clave InChI
KPKDQCYTCZVPOP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-5980
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)