Merck
COM448631544
Combi-Blocks, Inc.
N-(4-Pyrrolidinobenzyl) 4-pyrrolidinobenzamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
349.48
Número MDL:
Iupac Name
4-(pyrrolidin-1-yl)-N-(4-(pyrrolidin-1-yl)benzyl)benzamide
Inchi Code
1S/C22H27N3O/c26-22(19-7-11-21(12-8-19)25-15-3-4-16-25)23-17-18-5-9-20(10-6-18)24-13-1-2-14-24/h5-12H,1-4,13-17H2,(H,23,26)
Clave InChI
PSTGXCRSZWLFEE-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2428
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2428
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)